Learn More
vWF-A2 Antibody (7G2B11C10), R&D Systems™
Codice prodotto. 18602718 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602718 100 μg 100µL
18692799 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602718 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306526100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
vWF-A2 Monoclonal specifically detects vWF-A2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene vWF-A2
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 7G2B11C10
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:2000-1:4000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene F8VWF, VWD, VWF von Willebrand factor
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human vWF-A2 (Accession#: AAB59458.1; Met1-Lys2813).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7450
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus