Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System, Vytac
Codice prodotto. 10240389 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Vytac; 1 Gal. (3.79L)
Vytac; 5 Gal. (18.9L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10240389 Vytac; 1 Gal. (3.79L) pezzi 4
10492659 Vytac; 5 Gal. (18.9L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10240389 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    134.90€ / pezzi 4
    Risparmia 30.10€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Safely dispose of both 10% buffered and unbuffered formalin, including zinc formalin, using the Epredia™ Vytac™ Formalin Disposal System.
Disposal Solution:
  • Breaks down formalin into inert components
  • Neutralizes four parts formalin waste per one part Vytac
  • When used as directed, neutralizes more than 99% of the waste formalin collected
Note: Vytac GNF will neutralize gluteraldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vytac
Descrizione Vytac; 1 Gal. (3.79L)
Quantità 1 Gal. (3.79 L)