Learn More
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Descrizione
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | W-7 hydrochloride |
| CAS | 61714-27-0 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C16H22Cl2N2O2S |
| Peso formulazione | 377.33 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 377.32 |