Learn More
Kinematica W-Design Aggregate with Knives for PT 2500 E
Codice prodotto. 15797198 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
21 m/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
15797198 21 m/s Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15797198 Fornitore Kinematica N. del fornitore 11030276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2451.75€
    2275.00€ / pezzi 1
    Risparmia 176.75€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Prevents fibrous, stringy, or solid samples from clogging the aggregate.
  • Selection and applications:
    • Dispersing fibrous, stringy or solid samples (e.g., pieces of meat)
    • All standard dispersing applications similar to W- or M-EC aggregate
Specifica
Speed 21 m/s
Intervallo volume (sistema metrico) 100 mL to 2.5 L
Diametro sonda (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 192 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type W-design, with knives