Learn More
Kinematica W-Design Dispersing Aggregate for PT3100 D
Codice prodotto. 15412112 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
14 m/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
15412112 14 m/s Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15412112 Fornitore Kinematica N. del fornitore 11030301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2404.50€
    2226.00€ / pezzi 1
    Risparmia 178.50€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Prevents fibrous, stringy, or solid samples from clogging the aggregate.
  • Selection and applications:
    • Dispersing fibrous, stringy or solid samples (e.g., pieces of meat)
    • All standard dispersing applications similar to EC aggregate
Specifica
Speed 14 m/s
Intervallo volume (sistema metrico) 3 to 250 mL
Diametro sonda (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Tipo di parte inferiore W design
Modello PT-DA 12/2WEC-F15
Quantità confezione 1 Ea.