Learn More
Cole Parmer Round Brass Sieve Brush
Codice prodotto. 11719939 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11719939 6 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719939 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 5998697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    40.46€ / pezzi 1
    Risparmia 17.14€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Bristled; Natural wood handle; Suitable for fine and medium mesh sieves (100 and coarser); L x O.D.: 6 x 2 in.; Bristle length 1.5 in.
Brush, Sieve; W.S. Tyler; Brass; Bristled; Natural wood handle; Suitable for fine and medium mesh sieves (100 and coarser); 6 in.L x 2 in. dia; Bristle length 1.5 in.
  • Brass bristled sieve brush with natural wood handle
  • Bristle length is 1.5 in.
  • Measures 6 in. length x 2 in. dia.
  • Suitable for sieves with 100 or coarser mesh
Specifica
Product Type Sieve Brush
Materiale Brass, Wood
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.25 cm
Size 6 L x 2 in. dia.