Learn More
Fisherbrand™ Staffa per montaggio a parete con valvola manuale
Codice prodotto. 11974159 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974159 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11974159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.47€
    59.65€ / pezzi 1
    Risparmia 30.82€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'aggiunta di cartucce supplementari di filtrazione e purificazione per acqua leggera. La staffa a parete per cartucce supplementari Fisherbrand™ consente una connessione stabile e sicura.
  • Elevata purezza
  • In fibre di cellulosa
  • Contenuto in alfa di circa 100%, in base a norme stringenti
  • Tenore di ceneri: 0.06%
Applicazione
  • Per la filtrazione di bario, piombo, zinco, solfuro di nichel, idrossido, fluoruro di calcio
  • Per oli essenziali, industriali
  • Analisi atmosferiche
  • Industria delle bevande
  • Industrie alimentari, chimiche
Specifica
Dimensioni del filtro 60 x 11 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione dell'acqua
Da utilizzare con (apparecchiatura) Deionization Cartridges; Activated Carbon Cartridge; Micron Filter Cartridge; TOC Ion Exchange Cartridge; KCR Quick Coupling Kit
Quantità 1 ciascuno
Tipo Staffa per montaggio a parete