Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
Codice prodotto. 11788373
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6 cm
9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
11788373 6 cm Pezzo
11798373 9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11788373 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 716 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.25€
    21.63€ / pezzi 1
    Risparmia 46.62€
    68% Sconto
Spedizione stimata: 13-08-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 13 cm
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Product Type Wall First Aid Kit
Colore White
Include 1 Gas band 3m x 7cm, 1 Extensible web 3m x 7cm, 4 Alcoholic compresses, 2 Anti-compress shots, 2 Mosquito compress, 5 Sterile compresses 20 x 20, Guide first aid, 4 number of clips, scissors, Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, st
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 6 cm