Learn More
Esculape Laboratoire™ Wall First Aid Kits
Codice prodotto. 11798373
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6 cm
9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11798373 9 cm Pezzo
11788373 6 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11798373 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 719 01 02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.60€
    41.91€ / pezzi 1
    Risparmia 33.69€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Profondità (sistema metrico) 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Product Type Wall First Aid Kit
Colore White
Include 2 Gas band 3m x 7cm, 2 Extensible web 3m x 7cm, 3 Anti-compress shots, 10 Sterile compresses 20 x 20, Doigtier, Guide first aid, 6 number of clips, scissors, Pair of Vinyl gloves, Sterile pressure dressing 2.5m x 10cm, sterile pressure dressing 2.5 x 6cm,
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 9 cm