Learn More
Asecos™ Wall Mountable Extraction Unit, without Air Monitoring
Codice prodotto. 12658513 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Storage Cabinets
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12658513 Storage Cabinets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12658513 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 17178
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For use with tall cabinets, without exhaust/extraction air monitoring.
  • Avoids complex wall breakthroughs and expensive extraction piping
  • For use with a range of Asecos cabinets
  • Without extraction air monitoring – the green LED turns off in case of power breakdown
  • Includes installation consoles, flexible hose, hose clips and installation material
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ventilation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Storage Cabinets
Include Installation Materials
Product Type Extraction Unit