Learn More
Sartorius™ arium™ Space-Saving pro UV System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 14881382 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Contenuto batterico:
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Contenuto batterico unitSize
14881382 <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14881382 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore H2OPROUVBTOC
Features three-stage purification technology and photooxidation to remove organic components.
  • Wall-mounted, with integrated wall bracket
  • With UV lamp and TOC monitor
  • Horizontally-positioned UV lamp prevents microbial growth and reduces organic compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Conducibilità 0.055μS/cm compensated to 25°C
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Distilled, DI, RO, EDI
Portata 2 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
Carbonio organico totale ≤2 ppb
Modello arium pro UV
Montaggio Wall
Requisiti elettrici 100/240 V
Produzione quotidiana 120 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Lab Water System