Learn More
Beschreibung
- Modular units pre-assembled according to specific applications
- Lowest TOC level, along with real-time monitoring function
- Efficient removal of endotoxins, DNase and RNase
- High Flexibility
- Total ease of operation
- Meets and exceeds the ASTM Type 1 standard, ensuring reproducibility of results
- Applications: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ion chromatography, TOC analysis, PCR, Electrophoresis, Endotoxin analysis, Immunocytochemistry, Pure water for preparation of cell culture media, Pure water for production of monoclonal antibodies, Photometry
Spezifikation
Spezifikation
| Conducibilità | 100μS/cm |
| Contenuto batterico | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Controllo dell'acqua di alimentazione | No |
| Sorgente acqua di alimentazione | Distilled, DI, RO, EDI |
| Portata | 1.7 L/min. |
| Tipo di acqua prodotto | Type 1 |
| Erogatore a distanza | No |
| Resistività | 18.2 Mohm.cm |
| Carbonio organico totale | ≤2 ppb |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?