Learn More
Sartorius Arium™ pro Ultrapure Water Systems
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11725016 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Contenuto batterico:
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Contenuto batterico unitSize
11725016 <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11725016 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OPROVFB
Intuitive menu navigation ensures error-free operation in consistent water quantity.
  • pro VF Wall-Mounted System
  • High Efficiency UV Lamp (185/254 nm) and TOC Monitoring
  • Eliminates bacteria and organics
  • Display with touch-function
  • Integrated real-time monitoring
  • Includes wall bracket for the system, UV Lamp and Ultrafilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ultrapure Water Systems
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Distilled, DI, RO, EDI
Portata 1.7 L/min
Tipo di acqua prodotto Type 1
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
Carbonio organico totale ≤2 ppb
Include wall bracket for the system, UV Lamp and Ultrafilter
Montaggio Wall
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Arium pro Ultrapure Water System