Learn More
Tork Tork Dispenser per postazioni di lavaggio
Codice prodotto. 30243805 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Translucent Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243805 Translucent Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243805 Fornitore Tork N. del fornitore 651420
Spedizione stimata: 03-12-2026
Tork Dispenser a parete di carta assorbente da cucina per postazioni di lavaggio, bianco e azzurro, W6, resistente all'acqua, 651420
  • Migliora l'igiene nelle aree di preparazione degli alimenti con questo dispenser resistente all'acqua, dotato di coperchio a prova di schizzi
  • Risparmia tempo prezioso: il pratico dispenser di carta da cucina non richiede la rimozione durante i lavaggi a getti
  • Riduci il tempo di manutenzione: i rotoli più grandi e il sistema a erogazione singola allungano i tempi tra le ricariche
  • Riduci i costi e gli sprechi: il sistema a erogazione singola permette di risparmiare carta e fa sì che ogni utilizzatore prelevi solo la quantità necessaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiper Dispenser
Colore Translucent Blue
Alternate Part Number 7322541437989
Lunghezza (sistema metrico) 31.9 cm
Larghezza (sistema metrico) 26.8 cm
Altezza (sistema metrico) 45.9 cm
Capacità Wipes
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid