Learn More
Fistreem International™ Staffa per montaggio a parete
Codice prodotto. 12894072
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
390 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12894072 390 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12894072 Fornitore Fistreem International™ N. del fornitore DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    133.67€ / pezzi 1
    Risparmia 19.33€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Tipo Staffa per montaggio a parete
Da utilizzare con (apparecchiatura) Linea di deionizzatori monouso Puri-Fi
Include Raccordi per flessibile, valvola del flusso
Gamma di pressione 500 kPa
Altezza (sistema metrico) 390 mm