Learn More
Tork Tork Supporto da parete
Codice prodotto. 30243752 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, Smoke
Translucent Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243752 Red, Smoke Pezzo
30243733 Translucent Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243752 Fornitore Tork N. del fornitore 652108
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tork Supporto da parete W1
  • Capacità elevata e facilità di ricarica per una manutenzione ridotta
  • Montaggio del dispenser a parete per una migliore organizzazione degli spazi di lavoro più stretti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wall Mounted Wiper Dispenser
Colore Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430912
Lunghezza (sistema metrico) 64.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.4 cm
Altezza (sistema metrico) 46.3 cm
Capacità Wipes
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Front-loading with Opening
Modello Performance