Learn More
Buerkle™ Rack di scolo con montaggio a parete con canale di scolo
Codice prodotto. 10662921 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
33
77
Product Type:
With draining channel
Without draining channel
Altezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Product Type Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
10662921 77 With draining channel 500 mm 500 mm Pezzo
10731002 33 Without draining channel 400 mm 400 mm Pezzo
10159210 77 Without draining channel 600 mm 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662921 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96402050
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with individually placed stable polypropylene rods. Buerkle™ Wallmount Draining Racks can be configured to fit larger or smaller apparatus.
Rack di scolo con set per montaggio a parete (viti, tasselli). Un canale di scolo amovibile è disponibile come opzione, con un collegamento per il tubo di scarico in grado di scaricarsi direttamente in un lavandino da laboratorio.
  • Rack di scolo in PVC, aste in polipropilene
  • Con chiave per le aste
  • Tre diverse lunghezze dell'asta per adattarle ai vari impianti
  • Infrangibile
  • Le aste si bloccano con uno scatto per un posizionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PVC Drain Rack, Polypropylene Rods
Posizioni 77
Larghezza (sistema imperiale) 19.68 in.
Altezza (sistema imperiale) 19.68 in.
Include Spanner, wall mounting set of screws and dowels, removable draining channel, connection for a draining tube, box for the rods, 10 x 60 mm rods, 39 x 100 mm rods, 4 x 150 mm rods
Product Type With draining channel
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 500 mm