Learn More
Buerkle™ Rack di scolo con montaggio a parete con canale di scolo
Codice prodotto. 10731002 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
33
77
Altezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10731002 33 400 mm 400 mm Pezzo
10662921 77 500 mm 500 mm Pezzo
10159210 77 600 mm 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731002 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 96401040
In stock
Designed with individually placed stable polypropylene rods. Buerkle™ Wallmount Draining Racks can be configured to fit larger or smaller apparatus.
Rack di scolo con set per montaggio a parete (viti, tasselli). Un canale di scolo amovibile è disponibile come opzione, con un collegamento per il tubo di scarico in grado di scaricarsi direttamente in un lavandino da laboratorio.
  • Rack di scolo in PVC, aste in polipropilene
  • Con chiave per le aste
  • Tre diverse lunghezze dell'asta per adattarle ai vari impianti
  • Infrangibile
  • Le aste si bloccano con uno scatto per un posizionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue/White
Capacità Labware
Materiale PVC, Polypropylene
Posizioni 33
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Hygienic Drying of Apparatus
Size 400 x 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 15.74 in.
Altezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Include Spanner, wall mounting set of screws and dowels, box for the rods, five 60 mm rods, twenty six 100 mm rods, two 150 mm rods
Product Type Wall-mounted Drainer
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm