Learn More
Walrycin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453507
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453507 50 mg 50mg
16419967 5 mg 5mg
16407488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16453507 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18219
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Specifica
Materiale o nome chimico Walrycin B
Forma fisica Solid
CAS 878419-78-4
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H10F3N5O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 11.5 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN(C)C1=N3)N(C)C3=O
Molecular Weight (g/mol) 337.26
Peso formulazione 337.26
Percent Purity 97.01%
Grado Research
Research purposes only