Learn More
R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs
Codice prodotto. 11899601 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
590 mm
740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11899601 590 mm Pezzo
11869701 740 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11899601
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For protection and safety when handling heated objects in the laboratory. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs are fitted with a circular shield to protect the hand against radiation from the furnace.
  • Manufactured from stainless steel
  • For handling a wide variety of crucibles, especially in muffle furnaces
  • Operated by thumb action with one hand
Specifica
Product Type Pinze
Da utilizzare con (applicazione) Per la gestione di un'ampia varietà di crogioli e per proteggere la mano dalle radiazioni del forno
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema metrico) 590 mm
Materiale Acciaio inox