missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conair™ Waring™ Mini-sample Containers for Blender

Stainless steel containers

Marca:  Conair™ MC2

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11954938

  • 470.00€ / Pezzo


Spedizione stimata: 06-09-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Stainless-steel blending assemblies are for use with 1L (34 oz.) capacity blenders (nominal capacity; actual capacity depends on container used).

  • Snap-fit cover
  • Cloverleaf design

Specifica

Specifica

37 to 110mL
Waring™ 1L blender
Mini Sample Container
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori