Learn More
Waring™ Speed Blender
Specifica
Specifica
| Amperaggio | 1.8 A |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 1.8A |
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Speed Blender |
| Frequenza | 50/60 Hz |