Learn More
SpotSee WarmMark™ Ascending Time-Temperature Indicator
Codice prodotto. 17844076
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to -18°C
-30°C to 10°C
-30°C to 20°C
-30°C to 25°C
-30°C to 37°C
-30°C to 5°C
-30°C to 8°C
Suddivisione:
1 hour, 3 hours, 12 hours
1/2 hour, 2 hours, 8 hours
12 hours
2 hours, 12 hours, 48 hours
8 hours
Dimensione della confezione:
100 confezioni
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Dimensione della confezione
17844076 -30°C to 20°C 2 hours, 12 hours, 48 hours 100 confezioni
17834076 -30°C to 10°C 2 hours, 12 hours, 48 hours 100 confezioni
17824086 -30°C to -18°C 1 hour, 3 hours, 12 hours 100 confezioni
17844086 -30°C to 25°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours 100 confezioni
17854076 -30°C to 25°C 8 hours 100 confezioni
17864076 -30°C to 37°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours 100 confezioni
17884076 -30°C to 5°C 1/2 hour, 2 hours, 8 hours 100 confezioni
17874076 -30°C to 8°C 12 hours 100 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17844076 Fornitore SpotSee N. del fornitore WM 20/68
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    155.38€ / 100 confezioni
    Risparmia 27.62€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
WarmMark™ monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 48 hours
  • Three time windows - brief, moderate, prolonged
  • Field-armable with pull tab
Specifica
Certificazione/Conformità REACH
Dimensioni (L x P x A) 46 x 19 x 1.5 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Include Instructions for Use Certificate of Conformance
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Materiale Paper
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Descrizione Ascending time-temperature indicator
Max. Temperature (English) 68°F
Temperatura max (sistema metrico) 20°C
Min. Temperature (English) -22°F
Min. Temperature (Metric) -30°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22°F to 68°F
Temperature Range (Metric) -30°C to 20°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Accuracy ± 1°C
Suddivisione 2 hours, 12 hours, 48 hours
Display Chemical Color Change
Larghezza (sistema metrico) 19 mm