Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
Codice prodotto. 17824076
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to 10°C
-30°C to 31°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-22 °F to 50°F
-22°F to 88°F
Dimensione della confezione:
100 confezioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17824076 -30°C to 10°C -22 °F to 50°F 100 confezioni
17804086 -30°C to 31°C -22°F to 88°F 100 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17824076 Fornitore SpotSee N. del fornitore WL 10/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    155.38€ / 100 confezioni
    Risparmia 27.62€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10°C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
  • Field-armable with pull tab
Specifica
Certificazione/Conformità REACH
Dimensioni (L x P x A) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Include Instructions for Use Certificate of Conformance
Lunghezza (sistema metrico) 98 mm
Materiale Acrylic Adhesive
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.88 in.
Descrizione Ascending time-temperature indicator
Max. Temperature (English) 50°F
Temperatura max (sistema metrico) 10°C
Min. Temperature (English) -22°F
Min. Temperature (Metric) -30°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22 °F to 50°F
Temperature Range (Metric) -30°C to 10°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Accuracy ± 1°C
Suddivisione 12 hours, 30 hours, 60 hours, 110 hours, 168 hours
Display Chemical Color Change
Larghezza (sistema metrico) 19 mm