Learn More
Brady™ Bradylink™ Warning Posts and Chains
Bradylink™ Warning Posts are made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
185.00€ - 186.00€
Specifica
Product Type Warning Post and Chain
Materiale Polyethylene
Descrizione Bradylink Warning Posts
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11741955
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
092118
Yellow
186.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11731955
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
092117
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Specifica
Specifica
Warning Post and Chain
Bradylink Warning Posts
Traffic Control
1041.4 mm
1 Ea.
Polyethylene
3 in.
41 in.
Bases and tops