Learn More
WASF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | WASF4 |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899234
|
Proteintech
19755-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889234
|
Proteintech
19755-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody is specific to WASF4.
WASF4, also named as SCAR2, belongs to the SCAR/WAVE family. WASF4 is a downstream effector molecule which involved in the transmission of signals from tyrosine kinase receptors and small GTPases to the actin cytoskeleton.Specifica
WASF4 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
WAS protein family, member 4, WASF4 | |
WASF4P | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
644739 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
WASF4P |