Learn More
Cytiva Wash Valve
Codice prodotto. 15209774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AKTA start Automated Protein Purification System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15209774 AKTA start Automated Protein Purification System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15209774 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29023897
Spedizione stimata: 26-11-2026
For use with the AKTA start automated protein purification system. The wash valve is used to divert the flow path to the waste when needed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Divert the flow path to the waste when needed
Da utilizzare con (apparecchiatura) AKTA start Automated Protein Purification System