Learn More
Ohaus™ Washdown Bench Scale
Codice prodotto. 15938485 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Leggibilità:
1.000000 g, 2.000000 g
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Leggibilità Dimensione della confezione
15938485 1.000000 g, 2.000000 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15938485 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30444788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00€
    1261.93€ / pezzi 1
    Risparmia 468.07€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
La bilancia da banco multifunzionale a tenuta stagna Defender 5000 di nuova generazione di OHAUS è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produzione, imballaggio, inventario e spedizione. La serie Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni industriali e commerciali più gravose
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 15.00 kg, 30.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 1.000000 g, 2.000000 g
Modello D52XW30WQDL5-EU
Classe di protezione IP67
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 677 x 400 x 122 mm
Peso (sistema metrico) 17.240 kg