Learn More
Miele Professional™ Lavastoviglie da laboratorio
Per il tratt. di vetreria da laboratorio analitica
Marca:  Miele Professional™ 10411700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 68.50000kg
Codice prodotto. 15445894
  • 11749.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
18-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dispositivo libero (con coperchio) da posizionare sotto il banco di lavoro
  • Pompe dosatrici integrate per prodotti chimici liquidi di processo (neutralizzazione/pulizia)
  • TouchControl con 14 programmi
  • Quattro attacchi per 2 x acqua fredda, calda e demineralizzata
  • Pompa di circolazione potente, portata max. 400 l/min
Specifica
Specifica
60 x 30 x 83.5 cm
Model PG 8593
400V 50Hz 3N AC 9.3 kW
Conductivity meter
Professional washer/disinfector
Disinfection of laboratory instruments