Learn More
ratiolab™ Waste Disposal Bag
Codice prodotto. 16357631
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Capacità (sistema metrico):
6 L
32 L
Temperature Range (Metric):
121°C
134°C
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Capacità (sistema metrico) Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
16357631 800 x 600 mm 32 L 134°C pezzi 500
15432344 500 x 300 mm 6 L 121°C pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16357631 Fornitore ratiolab™ N. del fornitore 7001205
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Waste disposal bags made of very strong polypropylene film with a broad seam at the bottom.
  • Autoclavable for 20 min.
  • When autoclaving, the bag must not be completely closed
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Disposal of Contaminated Labware
Materiale Polypropylene
Quantità 500 Bags/Box
Temperature Range (Metric) 134°C
Dimensioni (L x P) 800 x 600 mm
Product Type Waste Disposal Bag
Capacità (sistema metrico) 32 L
Spessore (sistema metrico) 50 μm