Learn More
Haleco™ Waste Disposal Bags
Codice prodotto. 12526239
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
100 L
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12526239 50 L pezzi 500
12536239 100 L pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12526239 Fornitore Haleco™ N. del fornitore SACG50ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    79.89€ / pezzi 500
    Risparmia 13.01€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Colore Gray
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Multi-purpose
Materiale LDPE
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Product Type Garbage Bag
Capacità (sistema metrico) 50 L
Lunghezza (sistema metrico) 870 mm
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Spessore (sistema metrico) 140 μm