Learn More
Bryson Packaging™ Sacco per rifiuti
Codice prodotto. 12463070
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions: 450L x 800W x 975mmH
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12463070 Dimensions: 450L x 800W x 975mmH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12463070 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1388.60€
    55.85€ / pezzi 100
    Risparmia 1332.75€
    95% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
An excellent option for refuse and trash removal from the laboratory. Bryson Packaging™ Refuse Sacks are manufactured from polyethylene.
  • Durable to prevent leaks
  • Provided in a packs of 100
Specifica
Product Type Sacco per rifiuti