Learn More
BOLA Watch Dishes
Click to view available options
:
11 mm height
Descrizione
Convex shape
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Watch Glass |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |