Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Codice prodotto. 11702724
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11702724 60 mm pezzi 20
11792714 40 mm pezzi 20
11738094 120 mm pezzi 10
11728094 100 mm pezzi 20
11748094 140 mm pezzi 10
11724146 160 mm pezzi 10
11778084 50 mm pezzi 20
11708094 70 mm pezzi 20
11718094 80 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11702724 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore KBN013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25€
    24.10€ / pezzi 20
    Risparmia 2.15€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro sodico-calcico
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Per becher
Temperature Range (Metric) 500 °C
Diametro (sistema metrico) 60 mm