Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Codice prodotto. 11708094
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
150 mL
2 L
25 mL
250 mL
3 L
400 to 600 mL
50 mL
Da 800 a 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11708094 150 mL pezzi 20
11702724 100 mL pezzi 20
11792714 25 mL pezzi 20
11738094 Da 800 a 1000 mL pezzi 10
11728094 400 to 600 mL pezzi 20
11748094 2 L pezzi 10
11724146 3 L pezzi 10
11778084 50 mL pezzi 20
11718094 250 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11708094 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore KBN014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Beaker
Temperature Range (Metric) 500 °C
Diametro (sistema metrico) 70 mm