Learn More
Kartell SpA Watch Glasses
Codice prodotto. 10356111
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10356111 100 mm pezzi 10
10061071 60 mm pezzi 10
10746192 79 mm pezzi 10
10448842 120 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10356111 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 0045500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.17€ / pezzi 10
    Risparmia 0.83€
    3% Sconto
In stock
Very stable plastic glasses with molded base
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Round
Monouso Reusable
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Standard
Tipo Watch Glass
Diametro (sistema metrico) 100 mm