Learn More
Water with 0.05% Acetic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15671410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15671410 2 L Bottiglia in vetro 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15671410 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 142872L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Solvent Blend, tested for UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Water With 0.05% Acetic Acid
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Quantità 2 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV