Learn More
Water with 0.1% formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15634340
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 4
Codice prodotto. 15634340
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 346734X4L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011332
Specifica
Materiale o nome chimico Water with 0.1% formic acid
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 18.02g/mol
Quantità 4 x 4 L