Learn More
Water with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
Codice prodotto. 10229884 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
Codice prodotto. 10229884
Marca: Fisher Chemical LS1181
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
Pre-mixed for ease-of-use
Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
Formic acid (FA); a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
Formic Acid; also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 3297
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nota nome Solvent Blends
pH 2
Punti di ebollizione 100°C
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Imballaggio Wide Neck Amber Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Densità 1g/cm³
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid