Learn More
Water with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade
Codice prodotto. 11940379 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Wide Neck Amber Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11940379 4 L Glass Bottle 4L
10429474 500 mL Glass Bottle 500mL
10229884 1 L Wide Neck Amber Bottle 1L
10188164 2.5 L Wide Neck Amber Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11940379 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore LS1184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    167.00€ / 4L
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 3297
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Materiale o nome chimico 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nota nome Solvent Blends
pH 2
Punti di ebollizione 100°C
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Densità 1g/cm³
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid