Learn More
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
2.50L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30280961 500 mL 500mL
30280963 2.5 L 2.50L
30280945 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280961 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore TL01190500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado LC-MS
Quantità 500 mL
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Liquid Chromatography, Mass Spectrometry