Learn More
Water, ACS Reagent Grade, ASTM Type I, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31751110 500 mL Natural Poly Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31751110 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R9150000500A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome ASTM Type I
Colore Colorless
CAS min. % 98.0
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 100.0
Conducibilità max. 0.056
Sinonimo dihydrogen oxide
Informazioni di solubilità Miscible
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Peso formulazione 18.01
Percent Purity 100%
Grado ACS
Imballaggio Natural Poly Bottle
Sterilità Non-sterile
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid