Learn More
Water, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15663630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Fiberboard Box
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
4L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15663630 500 mL Poly Bottle 500mL
15633630 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15673630 6 x 500 mL Poly Bottle pezzi 6
15648360 4 L Poly Bottle 4L
15643630 4 x 2 L Fiberboard Box pezzi 4
15653630 4 x 4 L Glass Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15663630 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 320072500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado Reagente ACS
Imballaggio Poly Bottle
Densità 1.000g/mL at 3.98°C
Quantità 500 mL