Learn More
Water, ACS reagent
Codice prodotto. 10892431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10892431 5 L Plastic Bottle 5L
10433160 1 L Plastic Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10892431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    188.00€ / 5L
    Risparmia 15.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Specifica
Absorbance Passes Test, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm
Materiale o nome chimico Water
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Punti di ebollizione 100°C
Conducibilità 2μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Indice di Merck 15,10237
Peso formulazione 18.02
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic Bottle
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Crystalline Powder