Learn More
Water, for analysis
Codice prodotto. 10543245 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10543245 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
10530194 1 L Plastic Bottle 1L
11914391 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10543245 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30€
    43.90€ / 2.5L
    Risparmia 3.40€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Materiale o nome chimico Water
pH 5 to 8
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 6μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Peso formulazione 18.02
Grado Analisi
Imballaggio Plastic Bottle
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 2.5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid