Specifica
| Absorbance | 0.01 max. (water, 1cm, 254nm) |
| Materiale o nome chimico | Water |
| pH | 5 to 8 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100.0°C |
| Conducibilità | 6μS/cm Max. |
| Formula lineare | H2O |
| Peso formulazione | 18.02 |
| Grado | Analisi |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Vedi altri risultati |