Learn More
Water, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518664 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15518664 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518664 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9825.1000GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.66€
    82.01€ / 1L
    Risparmia 10.65€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
    • at 210 nm max. 0.005
    • at 254 nm max. 0.001
  • LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
    • Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 100 ng/mL
Specifica
CAS 7732-18-5
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C (1013 hPa)
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione max. 5 ppm
Densità 1 g/cm³ (4°C)
Quantità 1 L