Learn More
Karl Hecht™ Plexiglass Tank for Water Bath
Codice prodotto. 10596152
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
14 x 34.5 x 15.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
10596152 14 x 34.5 x 15.5 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10596152 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 43194001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.09€
    148.34€ / pezzi 1
    Risparmia 22.75€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
The Plexiglass Tank for Water Bath is a fully electronic, wear-free temperature control water bath with a Plexiglas™ tank and stainless steel immersible parts.
  • Clear Plexiglas™ tank without sloping floor
  • Flat bottom
  • Fits Karl Hecht™ thermostatic water baths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Karl Hecht Water Bath
Tipo Tank
Materiale Plexiglass
Forma Without inclined bottom
Dimensioni (P x L x A) 14 x 34.5 x 15.5 cm