Learn More
HyClone™ Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free), Cytiva
Codice prodotto. 10183152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10183152 100 mL 100mL
10001342 500 mL 500mL
10011342 1 L 1000mL
11586271 6 x 500 mL pezzi 6
10185873 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10183152 Fornitore HyClone products Cytiva N. del fornitore SH30529.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.49€
    9.00€ / 100mL
    Risparmia 7.49€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eliminate endotoxin concerns with HyClone™ Cell Culture-Grade Water, available in a variety of volumes for both research and manufacturing processes.
  • Endotoxin-free; contains no detectable gram-negative bacteria
  • Meets < 0.005 EU/mL endotoxin by turbidimetric assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 5.0 to 7.0
Quantità 100 mL