Learn More
Cole-Parmer™ Water Siphon
Codice prodotto. 15415614 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
9 strokes/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15415614 9 strokes/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15415614 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 7060700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15€
    61.97€ / pezzi 1
    Risparmia 10.18€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All pumps are constructed with PVC barrel and hose. Water siphon model 70607-00 includes a 60in. PVC outlet hose that can be cut to fit your application.
  • Hand-operated
  • Portable and self-priming
  • Includes 60 in. outlet hose—cut to fit your application
Specifica
Applicazioni Water Siphon
Descrizione Hand-Operated Water Siphon/Drum Pump, 9 Strokes/L
Portata 9 strokes/L
Include PVC Barrel, Shaft, and Hose
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) Tube Outlet 1.4 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) Tube Length, Outlet 152.4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Water siphon applications